Learn More
Ansell AlphaTec 87-029
Artikelnummer. p-7225023 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17651026 7 12 Paare
17661026 8 12 Paare
17671026 9 12 Paare
17681026 10 12 Paare
17691026 11 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17651026 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 87029070
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der AlphaTec 87-029 ist ein leichter, gestützter Handschuh aus Naturkautschuk mit einem Strickfutter aus Nylon.
  • Gute Griffigkeit in nassen und trockenen Umgebungen durch die knittrige Oberfläche.
  • Nahtlose Polyamidbeschichtung – Faltenbildung mit Naturkautschuk-Latexbeschichtung an der Hand, glatte Beschichtung an der Manschette.
  • AQL 1,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE 0493|EN ISO 374-1:2016|EN 374:2003||EN 388:2016|EN 388:2003|EN 420:2003 + A1:2009|EN ISO 374-5:2016|EN407:2020 |Lebensmitteltyp: Gummi|Kategorie III|REACH-konform
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industrie
Farbe Blau
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Oberflächenbehandlung außen Rau
Finger Thickness (English) 0,06 in.
Finger Thickness (Metric) 1.52 mm
Latex Free Nein
Material Polyamid
Palm Thickness (English) 0,059 in.
Palm Thickness (Metric) 1.50 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Industrielle Handschuhe
Größe 7
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 0,059 in.
Dicke (metrisch) 1.50 mm
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 300 mm