Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-029 Schutzhandschuhe
Artikelnummer. 30286223 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30286223 8 12 Paare
30286206 7 12 Paare
30286208 9 12 Paare
30286203 10 12 Paare
18835584 11 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30286223 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 87198080
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Anatomisch gestaltete Handschuhe aus Naturgummi, mit gebogenen Fingern und einem nahtlosen Nylon-Futter.
  • Natürliches Latex bietet eine hohe Zugfestigkeit
  • Baumwollfutter für den besten Komfort
  • Guter chemischer und mechanischer Schutz
  • Spezielles Wachs, das für Wasserabstoßung behandelt wurde
  • Ausgezeichnete Geschicklichkeit und Taktilität
  • Einhaltung der FDA- und EU-Lebensmittelsicherheitsanforderungen (einschließlich 21 CFR 177.2600)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Industrie
Farbe ID; Gelb
Finger Thickness (English) 15,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.4 mm
Latex Free Ja
Material Kautschuklatex
Palm Thickness (English) 15,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.4 mm
Produkttyp Chemische Schutzhandschuhe
Größe 8
Dicke (angloamerikanisch) 15,7 mil
Dicke (metrisch) 0.4 mm