Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-063 Heavy Duty Chemical-Resistant Latex Gloves with Raised Diamond Grip
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
10,5
7,5
8,5
9,5
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Die Latexhandschuhe sind für einen höheren Tragekomfort mit einem Innenfutter aus reiner geflockter Baumwolle ausgestattet
- Robustes Design mit verlängerten Bündchen für zusätzlichen Schutz
- Die gerollten Bündchen verbessern die Zugfestigkeit und erleichtern das Anziehen
- Die Handschuhe sind 0,75 mm dick und bieten so chemischen und mechanischen Schutz
- Die strukturierten Handflächen und Finger verbessern die Griffsicherheit in nassen und trockenen Umgebungen
- AQL 0,65
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Farbe | Gelb |
| Oberflächenbehandlung außen | Vollständig strukturiert |
| Material | Latex |
| Größe | 10,5 |
| Dicke (angloamerikanisch) | 30 mil |
| Dicke (metrisch) | 0,75 mm |
| Norm EN 388 | 3110A |
| EN ISO 374-1 | Typ A |
| EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | AKLNPT |
| Mehr anzeigen |