Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-085 Lightweight Food-Safe Latex Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6,5
7,5
8,5
9,5
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Für den Einsatz in Bereichen mit geringer Gefährdung
- Gerolltes Bündchen für Zugfestigkeit und einfaches Anziehen
- Strapazierfähig, flexibel und bequem
- Innenfutter aus reiner geflockter Baumwolle
- AQL 0,65
Specifications
Specifications
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform |
| Farbe | Rosa |
| Hand | Spezifisch |
| Material | Latex |
| Größe | 9,5 |
| Norm EN 388 | 2010X |
| EN ISO 374-1 | Typ B |
| EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | KLT |
| EN ISO 374-5 | Ja |
| Auskleidungsmaterial | 100 % Baumwolle |
| Show More |