Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-118 Extra Heavyweight Latex Gloves with Flocked Lining
Artikelnummer. 15990137 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
10,5
6,5
7,5
8,5
9,5
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. Größe unitSize
15990137 7,5 12 Paare
15980137 6,5 12 Paare
15900147 8,5 12 Paare
15910147 9,5 12 Paare
15920147 10,5 12 Paare
5 options
Artikelnummer. 15990137
Marke: Ansell 87118075BP
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Schutzhandschuh für die Industrie
  • Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien auf Wasserbasis
  • Rollbündchen für leichtes Überziehen/Ausziehen
  • Verlängertes Bündchen für mehr Abrieb-/Reißfestigkeit
  • Mit rautenförmigem Muster an den Griffflächen
  • Geeignet für viele industrielle Anwendungen
  • Innenfutter aus reiner geflockter Baumwolle
  • AQL 0,65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Farbe Schwarz
Latex Free Nein
Material Latex
Größe 7,5
Dicke (angloamerikanisch) 31 mil
Dicke (metrisch) 0,8 mm
Norm EN 388 3121A
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES AKL
EN ISO 374-5 Ja
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Mit Beads
Auskleidungsmaterial 100 % Baumwolle
Auskleidung Gefüttert
Beständig gegen Chemikalien auf Wasserbasis
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 320 mm