Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-118 Extra Heavyweight Latex Gloves with Flocked Lining
Alle ansehen Ansell ProdukteBeschreibung
- Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien auf Wasserbasis
- Rollbündchen für leichtes Überziehen/Ausziehen
- Verlängertes Bündchen für mehr Abrieb-/Reißfestigkeit
- Mit rautenförmigem Muster an den Griffflächen
- Geeignet für viele industrielle Anwendungen
- Innenfutter aus reiner geflockter Baumwolle
- AQL 0,65
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Farbe | Schwarz |
| Latex Free | Nein |
| Material | Latex |
| Größe | 6,5 |
| Dicke (angloamerikanisch) | 31 mil |
| Dicke (metrisch) | 0,8 mm |
| Norm EN 388 | 3121A |
| EN ISO 374-1 | Typ A |
| EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | AKL |
| Mehr anzeigen |