Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-137 Super Thin Unlined Latex Gloves
Artikelnummer. 16895250 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6,5
7,5
8,5
9,5
Packungsgröße:
12 Paare
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 16895250
Marke: Ansell 87137085BP
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Strukturiertes Griffprofil an Innenhand und Fingern für einen guten Trockengriff. Sehr dehnfähig für nur minimale Handermüdung.
  • Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien auf Wasserbasis
  • Gerolltes Bündchen für Zugfestigkeit und einfaches Anziehen
  • Das strukturierte Rautenmuster an Handflächen und Fingern verbessert die Griffsicherheit bei bei nassen oder trockenen Bedingungen
  • Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln
  • AQL 0,6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Anwendungen Industrial
Farbe Naturfarben
Oberflächenbehandlung außen Vollständig strukturiert
Latex Free Yes
Material Latex
Produkttyp Chemical Protection Gloves
Größe 8,5
Norm EN 388 X010A
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES KLT
Art der Handschuhstulpe Mit Beads
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Beständig gegen Chemikalien auf Wasserbasis
Serie 87-137
Länge (angloamerikanisch) 13 in.
Länge (metrisch) 320 mm