Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-137 Super Thin Unlined Latex Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6,5
7,5
8,5
9,5
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien auf Wasserbasis
- Gerolltes Bündchen für Zugfestigkeit und einfaches Anziehen
- Das strukturierte Rautenmuster an Handflächen und Fingern verbessert die Griffsicherheit bei bei nassen oder trockenen Bedingungen
- Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln
- AQL 0,6
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Naturfarben |
| Oberflächenbehandlung außen | Vollständig strukturiert |
| Latex Free | Yes |
| Material | Latex |
| Produkttyp | Chemical Protection Gloves |
| Größe | 6,5 |
| Norm EN 388 | X010A |
| EN 421 | Ja |
| Mehr anzeigen |