Learn More
Ansell AlphaTec™ 88-394 Schutzhandschuhe
Artikelnummer. 30286200 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
11
Packungsgröße:
12 Paare
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
30286200 7 12 Paare
30286220 8 12 Paare
30286221 9 12 Paare
30286227 11 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30286200 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 88394070BP
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Mittelstarke Naturkautschukhandschuhe, die geschickten Schutz bieten, ideal für Lebensmittelverarbeitungsanwendungen.
  • Verbesserte Flexibilität und Haltbarkeit: AlphaTec™ 88-394 Sicherheitshandschuhe bestehen aus Naturlatexgummi, das Elastizität und Zugfestigkeit verleiht und sie gegen Hängen, Einstiche und Abrieb resistent macht
  • Verbesserte Fingerfertigkeit: Mit einer Dicke von 0,52 mm/21 mm sind diese Schutzhandschuhe besonders flexibel und geschickt, für einen einfachen, unkomplizierten Alltag
  • Reduzierte Allergierisiken: AlphaTec™ 88-394 Arbeitshandschuhe werden einer reinigenden Chlorierungsbehandlung unterzogen, wodurch das Allergierisiko bei den Trägern geringer ist
  • Zusätzlicher Grip: Mit einem Fischschuppen-Oberflächenmuster konstruiert, bieten sie exzellenten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Einhaltung von Lebensmittelhandhabung: Um die relevanten FDA- und EU-Lebensmittelsicherheitsanforderungen (einschließlich 21 CFR 177.2600) zu erfüllen, AlphaTec™ sind 88-394 Arbeitshandschuhe ideale Handschuhe für verschiedene Lebensmittelverarbeitungsanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industrie
Farbe Gelb
Einwegprodukt Eingeschränkte Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Griffprofil
Finger Thickness (English) 21 mil
Finger Thickness (Metric) 0.52 mm
Latex Free Nein
Material Kautschuklatex
Palm Thickness (English) 21 mil
Palm Thickness (Metric) 0.52 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Industrielle Handschuhe
Größe 7
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 21 mil
Dicke (metrisch) 0.52 mm
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 305 mm