Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Schürze mit ultraschallgeschweißten und verklebten Ärmeln
Artikelnummer. 31114781 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe
31114781 S
31114782 M
31114783 L
31114784 XL
31114785 2XL
31114786 3XL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31114781 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. YE30T0021502
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mehrlagiges Barrieregewebe schützt vor zahlreichen Chemikalien und garantiert gleichzeitig Komfort und Langlebigkeit.
  • Der AlphaTec™ Schürze 3000 mit ultraschallverschweißten und verklebten Ärmeln – Modell 215 – besteht aus einem mehrlagigen Gewebe und bietet dem Träger Schutz vor verschiedenen anorganischen Chemikalien und biologischen Gefahren.
  • Dieser gut sichtbare, leuchtend gelbe Chemikalienschutzanzug wurde entwickelt, um Arbeiter zu schützen und die Sicherheit am Arbeitsplatz zu erhöhen.
  • Hergestellt aus Laminatgewebe, AlphaTec™ Schürze 3000 mit ultraschallverschweißten Ärmeln – Modell 215 garantiert Komfort und Langlebigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Schürze
Größe S
Material Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Farbe Gelb
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Verschlusstyp Bindeband in der Taille
Sterilität Unsteril
Latexfrei Ja
Anzahl Taschen Keine
Saumtyp Geschweißt und mit Klebeband versehen
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-KATEGORIE III (Typ PB [3]-B, Typ PB [4]-B, Typ PB [6]-B, EN 14126)