Learn More
Ansell AlphaTec™ AquaDri™ 58-335 Nitrilhandschuhe
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
11
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Der Nitrilfilm bietet einen erhöhten Chemikalienschutz bei zufälliger Exposition gegenüber Basen, Ölen, Kraftstoffen, einigen Lösungsmitteln, Schmierstoffen und tierischen Fetten.
- Die Rautenoberfläche verstärkt den Trocken- und Nassgriff und liefert optimale Ergebnisse bei trockenen oder nassen Bedingungen
- Die hochleistungsfähige Nitrilmischung bietet im Vergleich zu Gummi oder Neopren einen Schutz gegen Risse, Durchstechen und Abrieb
- Eine umschlagbare Stulpe verhindert Tropfen auf den Unterarm
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 5 |
| Zertifizierung/Konformität | 21 CFR 170-199 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, Kategorie III, EN 1149 |
| Chlorinated | Ja |
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Grün |
| Finger Thickness (English) | 0.030 in. |
| Finger Thickness (Metric) | 0.75 mm |
| Hand | Beidseitig tragbar |
| Latex Free | Ja |
| Mehr anzeigen |