Learn More
Ansell AlphaTec™ 38-628 Butyl/Viton-Immersionshandschuhe
Artikelnummer. 17824851 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Paar
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17824851 11 1 Paar
17814851 7 1 Paar
17182122 8 1 Paar
11751693 10 1 Paar
11761693 9 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 17824851 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 38628110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.00 €
    220.95 € / 1 Paare
    Sparen 121.05 €
    35% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
AlphaTec™ Handschuhe 38-628 bieten eine Kombination aus Butyl und einer 0,7 mm dicken Vitonschicht für maximalen Schutz vor gefährlichen Chemikalien. Bieten beste Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien ohne Kompromisse bei Geschicklichkeit oder Komfort einzugehen. Bieten hervorragenden Schutz gegen aliphatische, halogenierte und aromatische Kohlenwasserstoffe (Benzol, Toluol, Xylol) sowie gegen konzentrierte Mineralsäuren.
  • AlphaTec™ 38-628 bietet einen hervorragenden Schutz gegen aliphatische, halogenierte und aromatische Kohlenwasserstoffe (Benzol, Toluol, Xylol) sowie gegen konzentrierte Mineralsäuren.
  • Der Handschuh ist sehr flexibel und bietet eine ausgezeichnete Fingerfertigkeit.
  • Entwickelt für hohen Tragekomfort mit natürlicher, geschwungener, ergonomischer Form und weichem Griff, ermöglicht es einfaches Anziehen und bietet guten Halt.
  • Das Fehlen von Latexproteinen bedeutet, dass kein Risiko für Latexallergien besteht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 2
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, , EN ISO 374-5:2016, Category III, REACH Compliant
Anwendungen Industrie
Farbe Schwarz
Finger Thickness (English) 27,6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.7 mm
Latex Free Ja
Material Viton, Butyl Polymer
Palm Thickness (English) 27,6 mil
Palm Thickness (Metric) 0.7 mm
Produkttyp Butylhandschuhe
Größe 11
Dicke (angloamerikanisch) 27,6 mil
Dicke (metrisch) 0.7 mm
Norm EN 388 2120A
EN 421 Nein
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES ABCDFLNS
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Grip Design Glatt
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Modell AlphaTec™ 38-628
Länge (angloamerikanisch) 13,8 in.
Länge (metrisch) 350 mm