Learn More
ANSELL™ AlphaTec™ Latex-free Food-processing Gloves
Artikelnummer. 17943552
Change view
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. Größe unitSize
17943552 9 12 Paare
17953542 8 12 Paare
17933542 11 12 Paare
17923562 7 12 Paare
17953562 10 12 Paare
5 options
Artikelnummer. 17943552
Marke: ANSELL™ 37320090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
All day comfort at exceptional value with these AlphaTec™ gloves. 100% latex-free gloves that are unflocked to prevent the risk of food contamination.
  • 8 mil or 0.2 mm thickness allows dexterity and tactility without a loss of durability
  • NBR offering protection against light acids, greases, oils, and liquids
  • Engineered fit to allow optimum balance of fit and flexibility both on its own or as an over glove
  • The latex-free formulation of these gloves presents no risk of Type 1 allergies
  • Long cuff extends to the forearm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 2
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 388:2016 +A1:2018|EN 421:2010|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-5:2016|Food Contact|ISO 18889:2019
Chlorinated No
Anwendungen Industriell
Farbe Yellow
Finger Thickness (English) 7,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.2 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 7,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 mm
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Größe 9
Dicke (angloamerikanisch) 7,9 mil
Dicke (metrisch) 0.2 mm
Norm EN 388 2001X
EN 421 Yes
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Grip Design Smooth
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Länge (angloamerikanisch) 12.2 Zoll
Länge (metrisch) 310 mm