Learn More
Ansell™ AlphaTec™MICROCHEM™4000 Modell 212 Schürze
Artikelnummer. 32177083 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlusstyp:
Bindeband in der Taille
Packungsgröße:
20 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlusstyp Packungsgröße
32177083 Bindeband in der Taille 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32177083 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. GR40W0021200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.00 €
    251.84 € / 20 Stück
    Sparen 77.16 €
    23% Rabatt
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Microchem™ 4000 wurde als außergewöhnliche Barriere gegen organische und anorganische Chemikalien und biologische Wirkstoffe entwickelt
  • Bindeband in der Taille
  • 100 cm langer Bandverschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Schürze
Größe Universal
Material Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Farbe Grün
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Verschlusstyp Bindeband in der Taille
Sterilität Unsteril
Anzahl Taschen Keine
Widerstand Abrasiv, Antistatisch, Chemisch, Durch Blut übertragbarer Krankheitserreger, Säure
Zertifizierung/Konformität EN 14605: 2005 +A1:2009, Typ PB (3);EN 14605: 2005 +A1:2009, Typ PB (4); EN 14126: 2003, Typen PB(3)-B, PB (4)-B; EN1149-1: 1995
Länge (metrisch) 100 cm
Modell Alphatec 4000, Modell 212
Saumtyp Geschweißt und mit Klebeband versehen