Learn More
Ansell™ AlphaTec™MICROCHEM™4000 Modell 215 Schürze mit Ärmeln
Artikelnummer. 15885342 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
2XL
3XL
4XL
Packungsgröße:
20 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15885342 2XL 20 Stück
15855342 S 20 Stück
15865342 M 20 Stück
15875342 L 20 Stück
15895342 3XL 20 Stück
15805352 4XL 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15885342 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. GR40T0021505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1590.80 €
    1053.24 € / 20 Stück
    Sparen 537.56 €
    33% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Microchem™ 4000 wurde als außergewöhnliche Barriere gegen organische und anorganische Chemikalien und biologische Wirkstoffe entwickelt
  • Klettverschluss im Genick
  • Bindeband in der Taille
  • Doppelmanschette mit gestricktem Material
  • Innenmanschette
  • Verschweißte und verklebte Nähte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Schürze
Größe 2XL
Material Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Farbe Grün
Einwegprodukt Eingeschränkte Verwendung
Verschlusstyp Klettverschluss, Taillenbänder
Sterilität Unsteril
Stulpenform Doppeltes Innengewebe
Latexfrei Ja
Anzahl Taschen Keine
Widerstand Abrasiv, Antistatisch, Chemisch, Durch Blut übertragbarer Krankheitserreger, Säure
Zertifizierung/Konformität EN 14605: 2005 +A1:2009, Typ PB (3); EN 14605: 2005 +A1:2009, Typ PB (4); EN 14126: 2003, Typen PB(3)-B, PB (4)-B
Modell AlphaTec™ 4000, Modell 215
Saumtyp Geschweißt und mit Klebeband versehen