Learn More
Ansell™ AlphaTec™MICROGARD™2000 Modell 417 Überschuhe
MicroGARD™ 2000 STANDARD bietet Schutz und Komfort bei außergewöhnlichem Flüssigkeits- und Partikelschutz. Ideal für verschiedenste industrielle Anwendungen
Marke:  Ansell™ WH20B-00417-00
710.21 EUR gültig bis 2026-08-14
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28007" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15815352
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1071.00 €
    710.22 € / 250 Stück
    Sparen 360.78 €
    33% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 18-08-2026
Beschreibung
  • Elastische Öffnung
  • Gebundene Nähte
  • ESD PVC-Sohle
  • Größe: 39-42 • 42-46 • 46-48
  • Farbe: Weiß