Learn More
ANSELL™ AlphaTec™ Nitrile Gloves
Artikelnummer. 17993552
Change view
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. Größe unitSize
17993552 9 12 Paare
17923522 8 12 Paare
17973552 7 12 Paare
17983552 10 12 Paare
17933552 11 12 Paare
5 options
Artikelnummer. 17993552
Marke: ANSELL™ 37300090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
All day comfort at exceptional value with these 0.20 mm thick nitrile gloves.
  • 8 mil or 0.2 mm thickness allows dexterity and tactility without a loss of durability
  • NBR offering protection against light acids, greases, oils, and liquids
  • Engineered fit to allow optimum balance of fit and flexibility both on its own or as an over glove
  • The latex-free formulation of these gloves presents no risk of Type 1 allergies
  • Long cuff extends to the forearm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 0
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Contact, ISO 18889:2019
Chlorinated No
Anwendungen Industriell
Farbe Green
Finger Thickness (English) 7,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.2 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 7,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 mm
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Größe 9
Dicke (angloamerikanisch) 7,9 mil
Dicke (metrisch) 0.2 mm
EN 421 Yes
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKT
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Grip Design Lozenge
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Länge (angloamerikanisch) 12.2 Zoll
Länge (metrisch) 310 mm