Learn More
Ansell Alphatec Solvex 37-155 - Chemikalienbeständige Handschuhe
Artikelnummer. p-200020516 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. Größe unitSize
17931102 7 12 Paare
17941102 8 12 Paare
17951102 9 12 Paare
17961102 10 12 Paare
17971102 11 12 Paare
5 options
Artikelnummer. 17931102
Marke: Ansell 37155070
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Keine Innenbeflockung. Kein Risiko der Verunreinigung durch Flusen. 15 mil Dicke Für Taktilität, Komfort und Fingerfertigkeit. Zusammensetzung der Nitrilmischung. EN 374 Typ A Chemikalienschutz gewährleistet.
  • Geringere Risiken: AlphaTec™ Solvex™ 37-155 Chemikalienhandschuhe sind unflockig, was das Risiko einer Verunreinigung durch Flusen verringert
  • Erhöhter Tragekomfort: Die 15 mil/0,38 mm dicke Nitrilhandfläche dieser AlphaTec™-Handschuhe garantiert ein angenehmes Tastgefühl.
  • Spezieller Schutz: Ihre hochleistungsfähige Nitrilmischung gewährleistet außerdem chemische Beständigkeit nach EN 374 Typ A.
  • Verbesserte Haltbarkeit: Die gleiche Nitrilmischung erhöht die Haltbarkeit und bietet Abriebfestigkeit nach EN und ANSI Stufe 4.
  • Echte Vielseitigkeit: AlphaTec™ Solvex™ 37-155 Industriehandschuhe sind für nasse und trockene Bedingungen geeignet und entsprechen den Anforderungen der FDA 21 CFR 177.2600 für die Handhabung von Lebensmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) ANSI ABR 4, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Lebensmittelkontakt, Kategorie III, REACH-konform
Chlorinated Ja
Anwendungen Industriell
Farbe Grün
Finger Thickness (English) 15 mil
Finger Thickness (Metric) 0.38 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 15 mil
Palm Thickness (Metric) 0.38 mm
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Größe 7
Dicke (angloamerikanisch) 15 mil
Dicke (metrisch) 0.38 mm
Norm EN 388 4101X
EN 421 Nein
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKLOPT
EN ISO 374-5 Bakterien, nur Pilze
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Grip Design Sandpatch
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Länge (angloamerikanisch) 13 in.
Länge (metrisch) 330 mm