Learn More
Ansell AlphaTec™ 18 Zoll Solvex™ 37-185 Nitrilhandschuhe
Artikelnummer. p-9012021 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 11741593
Marke: Ansell 37185080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochbelastbare, chemisch beständige Handschuhe aus Nitril in Ellenbogenlänge, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen.
Hochbelastbare, chemisch beständige Handschuhe aus Nitril in Ellenbogenlänge, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Hochleistungs-Nitrilverbund
  • Kombination aus chemischer Beständigkeit und Festigkeit für optimale Ergebnisse in nassen oder trockenen Umgebungen
  • Schutz vor Rissen, Durchstichen und Abrieb im Vergleich zu Gummi- oder Neopren-Handschuhen
  • Hohes Maß an Flexibilität, Komfort und beste Fingerfertigkeit
  • Geeignet für hochbelastende Reinigungsanwendungen
  • Erfüllt die Anforderungen zur Lebensmittelverarbeitung der FDA (21 CFR 177.2600)
Compliance
Erfüllen die Anforderungen zur Lebensmittelverarbeitung der FDA (21 CFR 177.2600).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierung/Konformität FDA 21 CFR 177.2600
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Kategorie III
Chlorinated Ja
Anwendungen Industrial
Farbe Grün
Latex Free Ja
Material Nitril
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Größe 8
Dicke (angloamerikanisch) 22 mil
Dicke (metrisch) 0,55 mm
Norm EN 388 EN 388:4102X, EN 388:4102
EN 421 Nein
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES AGJKLPT
EN ISO 374-5 Bakterien, nur Pilze
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemische Anlagen und Transport, chemische Verarbeitung, Ölraffinerie und Petrochemie, Reinigung und Entfettung, Kontakt mit Chemikalien, Lösungsmitteln, gefährlichen Flüssigkeiten, PVC-Zementen oder stehendem Wasser, Hausmeisterdienste und Instandhaltungsarbeiten
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Grip Design Sandpatch
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 18889
Modell 37-185 8 117299
Serie AlphaTec™ Solvex™ 37-185
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Länge (metrisch) 45.7 cm