Learn More
Alphazurin A, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11494761 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11494761 100 g
11484761 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494761 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215473080
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Löslich in Wasser (1 mg/ml); Bei Raumtemperatur lagern (15° bis 30 °C)
Chemische Identifikatoren
CAS 3486-30-4
Summenformel C37H35N2NaO6S2
Molekulargewicht (g/mol) 690.805
MDL-Nummer MFCD00044440
InChI-Schlüssel FTUYQIPAPWPHNC-UHFFFAOYSA-M
Synonym acid blue 7, alphazurine a, patent blue a, fenazo bluexg, erio glaucine x, hidacid blue a, carmine blue af, hidacid blue af, kiton blue a, patent blue af
PubChem CID 62498
IUPAC-Name Natrium;4-[[4-[Benzyl(ethyl)amino]phenyl]-[4-[Benzyl(ethyl)azaniumyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]methyl]benzol-1,3-disulfonat
SMILES CCN(CC1=CC=CC=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC=CC=C4)C=C3)C5=C(C=C(C=C5)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alphazurine A
Farbe Violett
Menge 100 g
Formelmasse 690.8
Physikalische Form Pulver