Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für ALPS Heat Sealer
Artikelnummer. 17730768
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
Plate Carrier für Standard Mikrotiterplatten
Plattenträger für 96-Well-PCR-Mikrotiterplatte
Plattenträger für384-Well-PCR-Mikrotiterplatte
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Packungsgröße
17730768 Plate Carrier für Standard Mikrotiterplatten 1 Stück
11992281 Plattenträger für 96-Well-PCR-Mikrotiterplatte 1 Stück
11942291 Plattenträger für384-Well-PCR-Mikrotiterplatte 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17730768 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. AB0827
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.00 €
    379.99 € / 1 Stück
    Sparen 33.01 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie Thermo Scientific™ ALPS Heißsiegelgerät-Zubehör mit dem manuellen ALPS 25 Heißsiegelgerät und dem ALPS 50 V Mikrotiterplatten-Heißsiegelgerät.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ ALPS Heißsiegelgerät-Zubehör mit dem manuellen ALPS 25 Heißsiegelgerät und dem ALPS 50 V Mikrotiterplatten-Heißsiegelgerät. Der Folienentferner AB-0592 ist auch mit dem ALPS 3000 Mikrotiterplatten-Heißsiegelgerät kompatibel.
Gewährleistung: 1 Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Plate Carrier für Standard Mikrotiterplatten
Zur Verwendung mit (Geräte) ALPS™ Heißsiegelgerät
Produkttyp Carrier