Learn More
Alrestatin, MedChemExpress
Beschreibung
Alrestatin is an inhibitor of aldose reductase, an enzyme involved in the pathogenesis of complications of diabetes mellitus, including diabetic neuropathy.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Alrestatin |
| CAS | 51411-04-2 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C14H9NO4 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | AY-22284 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 50 mg/mL (195.90 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)CN(C(C1=CC=CC2=CC=CC3=C12)=O)C3=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 255.23 |
| Mehr anzeigen |