Learn More
Althiazid, TRC
Artikelnummer. 30138602
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138602 1 mg 1 Milligramm
30006649 10 mg 10 Milligramm
30005490 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138602 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA5757751MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5588-16-9
Summenformel C11 H14 Cl N3 O4 S3
Molekulargewicht (g/mol) 383.89
Synonym Altizide, (3RS)-6-Chloro-3-[(prop-2-enylsulfanyl)methyl]-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide
IUPAC-Name 6-Chloro-1,1-Dioxo-3-(Prop-2-Enylsulfanylmethyl)-3,4-Dihydro-2H-1λ^{6},2,4-Benzothiadiazin-7-Sulfonamid
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2c(NC(CSCC=C)NS2(=O)=O)cc1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Altizide
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H14ClN3O4S3/c1-2-3-20-6-11-14-8-4-7(12)9(21(13,16)17)5-10(8)22(18,19)15-11/h2,4-5,11,14-15H,1,3,6H2,(H2,13,16,17)
Formelmasse 382.9835