Learn More
Tenak™ Alu FlexRack for Chest Freezers
Artikelnummer. 11644742 Alle ansehen TENAK Produkte
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
340 mm
395 mm
505 mm
560 mm
615 mm
670 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Höhe (metrisch) unitSize
11644742 395 mm 1 Stück
11664742 505 mm 1 Stück
11674742 560 mm -
11684742 615 mm -
11694742 670 mm 1 Stück
15280464 340 mm 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 11644742
Marke: Tenak™ TE20112
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Alu FlexRack is recommended for all applications where a flexible storage solution is needed.
  • Durch die verstellbaren Einlegeböden kann das Rack für alle Kryoboxhöhen verwendet werden
  • Lieferung mit 1 Ablage und 1 Verriegelungsstab zur Sicherung der Boxen
  • Aus Aluminium
  • Kann für alle Tiefkühltruhen verwendet werden
Spezifikation
Material Aluminium
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühltruhen
Tiefe (metrisch) 140 mm
Enthält Verriegelungsstange
Einschübe 1
Höhe (metrisch) 395 mm
Breite (metrisch) 145 mm