Learn More
Lenz Laborglasintrumente Alu-Ringe mit Haken
Click to view available options
Größe:
NS 19/26 bis 24/29
NS 45/40
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Für Kegel und Buchsen, die mit Federn verwendet werden
- Für den sicheren Anschluss von konischen Bodengelenken
- Kein Glashakenbruch
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10/Packung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kegel und Buchsen zur Verwendung mit Federn |
| Größe | NS 19/26 bis 24/29 |