Learn More
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminiumfolie CEL 300
Artikelnummer. 10368601 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
4 x 8 cm
20 x 20 cm
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
10368601 20 x 20 cm 25 Stück
10328651 4 x 8 cm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10368601 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 818153
Große Einsparungen für eine bessere Trennung
Verwenden Sie den Aktionscode 27992
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Menge 25er-Packung
Typ Aluminiumblech
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trennungschromatographie polarer Substanzen wie Aminosäuren, Carbonsäure oder Kohlenhydrate
Spezifische Oberfläche 15.000 cm2/g
Abmessungen (L x B) 20 x 20 cm