Spezifikation
| Menge | 25er-Packung |
| Typ | Aluminiumblech |
| Fluoreszierender Indikator | UV254 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trennungschromatographie polarer Substanzen wie Aminosäuren, Carbonsäure oder Kohlenhydrate |
| Spezifische Oberfläche | 15.000 cm2/g |
| Abmessungen (L x B) | 20 x 20 cm |