Learn More
Macherey-Nagel™ X50 ALUGRAM-Fertigfolien NANO SIL CN/UV Format: 4x 8 cm
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
4 x 8 cm
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
HPTLC aluminum sheets with cyano (CN, nitrile) modified silica gel.
Spezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | 2 bis 10 μm |
| Porengröße | 60 Å |
| Menge | 50er-Packung |
| Typ | Aluminiumblech |
| Fluoreszierender Indikator | UV254 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Steroide Hormone, Phenole, Konservierungsstoffe |
| Porenvolumen | 0,75 ml/g |
| Spezifische Oberfläche | ∼500 m2/g |
| Dicke (metrisch) | 0,15 mm |
| Abmessungen (L x B) | 4 x 8 cm |