Learn More
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminiumfolie Nano-SIL G
Artikelnummer. 12774738 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
5 x 20 cm
20 x 20 cm
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 12774738
Marke: Macherey-Nagel™ 818241
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Partikelgröße 2 bis 10 μm
Porengröße 60 Å
Menge 25er-Packung
Typ Aluminiumblech
Porenvolumen 0,75 ml/g
Spezifische Oberfläche ∼500 m2/g
Dicke (metrisch) 0,20 mm
Abmessungen (L x B) 20 x 20 cm