Learn More
Macherey-Nagel™ Nano-SILGUR HPTLC-Kieselgelschichten mit Konzentrierungszone auf Glasplatten
Artikelnummer. 10630922 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Fluoreszierender Indikator:
Keine
UV254
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. Fluoreszierender Indikator unitSize
10630922 UV254 25 Stück
10659961 Keine 25 Stück
2 options
Artikelnummer. 10630922
Marke: Macherey-Nagel™ 811042
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Trennen Gemische mit Silikaschichten mit einer konzentrierenden Kieselguhr-Zone für HPTLC. Nano-SILGUR HPTLC Silikaschichten mit Konzentrationszone auf Glasplatten haben eine schmale Fraktionierung der Silikapartikel für eine erhöhte Detektionsempfindlichkeit. Wählen Sie eine Fluoreszenzanzeige oder wählen Sie ohne.
  • Nano Silika 60
  • Die schmale Fraktionierung der Silikapartikel ermöglicht schärfere Trennungen, kürzere Entwicklungszeiten, kürzere Migrationsabstände, weniger Proben und eine erhöhte Detektionsempfindlichkeit im Vergleich zu Standardsilika
  • Erhältlich als Glasplatten mit oder ohne Fluoreszenzanzeige 
  • Hervorragende Trennleistung
  • Einfaches und zuverlässiges Schneiden
  • Ausgezeichnete Benetzbarkeit
  • Kieselguhrzone für schnelle Probenanwendung: Da Kieselguhr gegenüber einer großen Anzahl von Verbindungen vollständig inert ist, bilden die Proben immer ein schmales Band an der Schnittstelle der beiden Adsorptionsmittel, unabhängig von Form, Größe oder Position der Punkte in der konzentrierenden Zone. Die Trennung erfolgt dann in der Silikaschicht.
Spezifikation
Material Silica 60
Partikelgröße 2 bis 10 μm
Porengröße 60 Å
Menge 25er-Packung
Typ Glasplatten
Fluoreszierender Indikator UV254
Porenvolumen 0.75 ml/g
Spezifische Oberfläche ∼500 m2/g
Dicke (metrisch) 0.20 mm
Abmessungen (L x B) 100 x 100 mm