Learn More
Macherey-Nagel™ ALUGRAM Xtra-Fertigfolien SILGUR mit Konzentrierungszone Format: 20 x 20 cm
Artikelnummer. 12740833 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
20 x 20 cm
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
12740833 20 x 20 cm 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12740833 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 818413
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00 €
    128.23 € / 25 Stück
    Sparen 42.77 €
    25% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
TLC Aluminiumplatten mit optimierter Zertrennbarkeit und Benetzbarkeit. Schicht – unverändertes Siliziumgel (SiOH) mit Konzentrationszone (Kieselguhr, Kieselgur oder Diatomet).
Spezifikation
Partikelgröße 5 bis 17 μm
Porengröße 60 Å
Menge 25 Packung
Typ Aluminiumblech
Porenvolumen 0,75 ml/g
Spezifische Oberfläche ∼500 m2/g
Dicke (metrisch) 0,20 mm
Abmessungen (L x B) 20 x 20 cm