Learn More
Aluminiumoxid A, Aktivität: Super I, MP EcoChrom™, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
50 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
- Adsorption capacity approximately twice as high as that of MP EcoChrom™ Alumina N, Activity I.
- Inital activity is kept in a very narrow range.
- Extremely constant deactivation behavior.
- Commonly used for purification processes requiring the highest precision and reproducibility.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Alumina A |
| Namenshinweis | Activity: Super I |
| Farbe | Rosa bis Weiß |
| Physikalische Form | Free-flowing Powder |
| Menge | 500 g |
| IUPAC-Name | Dialuminium(3+) Trioxidandiid |
| Formelmasse | 101.96 |
| Dichte | 3.94 g/cm3 (at 20°C) |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.