Learn More
Aluminiumoxid B, Aktivität: Super I, MP EcoChrom™, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
50 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
- MP EcoChrom™ Alumina - Super I is essentially aluminum oxide, Al2O3, occurring in nature as minerals bauxite, bayerite, corundum, etc.
- MP Alumina B - Super I show absorption capacity approximately twice as high as an Alumin B, Activity I.
- The initial activity is kept in a very narrow range and their deactivation behaviour is extremely constant.
- The product is available as a neutral version, MP Alumina N - Super I, and an acidic version, MP Alumina A - Super I.
- MP EcoChro Alumina B - Super I is commonly used for purification processes of all kinds including sample preparation for pesticides, environmental analysis, solvent purification and all kinds of chromatography requiring the highest precision and reproducibility.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminiumoxid B |
| Namenshinweis | Aktivität: Super I |
| Farbe | Rosa bis Weiß |
| Physikalische Form | Frei fließendes Pulver |
| Menge | 500 g |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | For Dioxane Analysis |
| IUPAC-Name | Dialuminium(3+) Trioxidandiid |
| Formelmasse | 101.96 |
| Dichte | 3.94 g/cm3 bei 20 °C |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.