Learn More
Haldenwanger™ CRUCIBLE TUBE FORM ALUMINA CERAMIC 24MM O.D.
Artikelnummer. 12328845
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
19 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12328845
Marke: Haldenwanger™ TRGAL7 240 190 01000
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Hervorragend geeignet zur Verwendung in verschiedenen, hochkonzentrierten Reagenzien bei Siedetemperatur und Raumtemperatur.
  • Für Bauteile, die hohem Verschleiß ausgesetzt sind, wie Mörser und Stößel, Kugelmühlen, Mundstücke, Wellenschutzhülsen und vieles andere mehr
  • Aluminiumkeramik Alsint 99.7
  • Chemisch beständig gegen eine Vielzahl von Säuren und Laugen
Spezifikation
Farbe Weiß
Innendurchmesser (metrisch) 19 mm
Material Aluminiumoxid-Keramik
Max. Temperatur (metrisch) 1750 °C
Menge 1
Außendurchmesser (metrisch) 24mm
Höhe (metrisch) 100mm
Product Type Tiegel
Form Rörchen