Learn More
Aluminiumoxid N, Aktivität: I, MP EcoChrom™, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11383519 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11383519
Marke: MP Biomedicals 0202084
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Adsorptionsmittel
  • MP EcoChrom™ Alumina is widely used as an adsorbent, desiccant, abrasive, electrical insulator and as a catalyst for various organic reactions.
  • It is also used for isolation of alkaloids, glycosides, active substances from plants, vitamins, hormones and antibiotics, dehydration of organic solvents, purification of enzymes, removal of terpenes, peroxides, pyrogens from injectable solutions and infusions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aluminiumoxid, Alpha-Aluminiumoxid, Aloxit, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminiumoxid B
Namenshinweis Aktivität: I
Farbe Rosa bis Weiß
Physikalische Form Frei fließendes Pulver
Menge 500 g
IUPAC-Name Dialuminium;sauerstoff(2-)
Formelmasse 101.96
Dichte 3.94 g/cm3 bei 20 °C
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.