Läs mer
Läs mer
Aluminiumoxid N, Aktivität: Super I, EcoChrom™, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
50 Kilogramm
500 Gramm
Beskrivning
- MP EcoChrom™ Alumina N, Activity Super I shows a sorbtion capacity approximately twice as high as that of MP EcoChrom™ Alumina N, Activity I.
- Their inital activity is kept in a very narrow range and their dactivation behavior is extremely constant.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | Aluminiumoxid B |
| Namenshinweis | Aktivität: Super I |
| Farbe | Rosa bis Weiß |
| Physikalische Form | Frei fließendes Pulver |
| Menge | 500 g |
| IUPAC-Name | Dialuminium;sauerstoff(2-) |
| Formelmasse | 101.96 |
| Dichte | 3.94 g/cm3 bei 20 °C |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering