Learn More
Aluminiumacetat, 90 %, basisch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4089446 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10765832 250 g Glasflasche 250 Gramm
10667020 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 10765832
Marke: Thermo Scientific Acros 428192500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 142-03-0 | C4H7AlO5 | 162.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-03-0
Summenformel C4H7AlO5
Molekulargewicht (g/mol) 162.08
MDL-Nummer MFCD00008688
InChI-Schlüssel HQQUTGFAWJNQIP-UHFFFAOYSA-K
Synonym Aluminumacetat, basisches Hydrat, Aluminiumdiacetathydrat, aluminum diacetate hydrate
PubChem CID 18502856
IUPAC-Name Diacetyloxyaluminum;Hydrat
SMILES CC(=O)O[Al](O)OC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminiumacetat
Namenshinweis Basisch
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 90%
Merck Index 15,359
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslichkeit: leicht löslich.
Formelmasse 162.08
Reinheit (%) 90%
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminium acetate, basic
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.