Learn More
Fisherbrand™ Stangen aus Aluminiumlegierung
Artikelnummer. 10265394 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
200 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10265394 100 mm 1 Stück
10133784 200 mm 1 Stück
10624055 400 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10265394
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ca. 13 mm Durchmesser.
  • In unterschiedlichen Längen erhältlich
  • Ausgezeichnet geeignet für den Aufbau von Gerüsten im Labor
Spezifikation
Material Aluminiumlegierung
Länge (metrisch) 100 mm
Produkttyp Stange