Learn More
Aluminiumammoniumsulfat-Dodecahydrat, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10628704 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10628704 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10134500 5 g Glasflasche 5 Gramm
10450481 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10460481 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
11934261 10 kg Kunststofftrommel 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10628704 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 206261000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.90 €
    23.65 € / 100 Gramm
    Sparen 4.25 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7784-26-1 | H4AlNO8S2·12H2O | 453.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-26-1
MDL-Nummer MFCD00149958
InChI-Schlüssel WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Synonym ammonia alum, unii-5c36drl9zn, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, aluminum ammonium disulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate hydrate, alum, ammonium usp, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62668
IUPAC-Name Aluminium; Azanium; Disulfat; Dodecahydrat
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Spezifikation
Siedepunkt 200.0°C
Chemischer Name oder Material Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate
Schmelzpunkt 93.5°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle
Menge 100 g
Verlust bei Trocknung 45% to 48% (2 g, 300°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.64
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Complexometry)
Dichte 1.6400g/mL
Summenformel H4AlNO8S2·12H2O
Strukturformel AlNH4(SO4)2·12H2O
Merck Index 15,323
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol,practically insoluble in alcohol
Molekulargewicht (g/mol) 453.33
Formelmasse 453.33
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate