Learn More
Aluminiumbromid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4509812 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10433873
Marke: Thermo Scientific Acros 198410250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7727-15-3 | AlBr3 | 266.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-15-3
Summenformel AlBr3
Molekulargewicht (g/mol) 266.69
MDL-Nummer MFCD00003421
InChI-Schlüssel PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name aluminium(3+) tribromide
SMILES [Al+3].[Br-].[Br-].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 265.0°C
Chemischer Name oder Material Aluminum bromide
Schmelzpunkt 97.0°C
Farbe Grau oder Weiß
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 98% min. (Complexometry)
Strukturformel AlBr3
Fieser 01,22; 02,19; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 09,11
Merck Index 15,328
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in alcohol, carbon disulfide, benzene,, toluene, ether, nitrobenzene and xylene
Formelmasse 266.7
Reinheit (%) ≥98%
Güte Extrarein
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminium bromide, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.