Learn More
Aluminiumchlorid, 99 %, reinst, wasserfrei, granuliert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-222555 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10368380 500 g Glasflasche 500 Gramm
10636782 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 10368380
Marke: Thermo Scientific Acros 195785000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7446-70-0 | AlCl3 | 133.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-70-0
Summenformel AlCl3
Molekulargewicht (g/mol) 133.33
MDL-Nummer MFCD00003422
InChI-Schlüssel VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
IUPAC-Name Aluminium(3+)-Trichlorid
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum chloride
Schmelzpunkt 194.0°C
Farbe Gelb
Physikalische Form Granulate
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Strukturformel AlCl3
Fieser 01,24; 02,21; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 07,7; 08,13; 09,11; 10,9; 11,25; 12,26; 13,15; 14,20; 15,10; 16,10; 17,15
Merck Index 15, 333
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: freely miscible with benzene, nitrobenzene,, benzophenone, carbon tetrachloride and chloroform
Formelmasse 133.34
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 2.44
Dichte 2.4400g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminium chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen.