Learn More
Nickel Electro™ Aluminium Dish
Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Laboratory dish aluminium
- 90 x 16 mm
- With bright finish
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Bodenform | Flat |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Material | Aluminum |
| Form | Round |
| Sterilität | Non-sterile |
| Oberflächenbehandlung | Non-treated |
| Typ | Dish |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 50 mL |
| Mehr anzeigen |