Learn More
Aluminiumfluorid-Trihydrat, 97 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-45255 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10637182 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10773724 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 10637182
Marke: Thermo Scientific Acros 216825000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 15098-87-0 | AlF3·3H2O | 138.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
C-X-Bindungsbildungsreagenz, Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15098-87-0
Summenformel AlF3·3H2O
Molekulargewicht (g/mol) 138.02
MDL-Nummer MFCD00149141
InChI-Schlüssel BKLZIAYVINRQEJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum trifluoride trihydrate, aluminum 3+ trihydrate trifluoride, aluminum fluoride-water 1/3/3, aluminum fluoride, trihydrate,, aluminum 3+ ion trihydrate trifluoride, fluoride, fluoride, aluminum salt, hydrate, hydrate, hydrate, fluoride
PubChem CID 22002992
IUPAC-Name Aluminium; Trifluorid; Trihydrat
SMILES O.O.O.[F-].[F-].[F-].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum fluoride trihydrate
Namenshinweis 97%
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 96% min
Strukturformel AlF3·3H2O
Merck Index 10, 333
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 138.02
Reinheit (%) 97%
Güte Extrarein