Learn More
Bochem™ Lab-Jacks Hebebühne aus Aluminium
Artikelnummer. 10410251
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
100 mm
130 mm
200 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) unitSize
10410251 300 mm 1 Stück
10313712 130 mm 1 Stück
10350341 100 mm 1 Stück
10211542 200 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10410251 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 11080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
  • Wackelfrei Heben und Senken durch verbesserte Scherentechnik.
  • Auch bei den Aluminium-Modellen ist die Scherenkonstruktion aus 18/10 Stahl und daher besonders stabil.
  • Typen 300/300 und 400/400 mit Stellrad für Ratsche. Ratsche bitte separat bestellen.
  • Stellfläche: 300/300mm
  • Höhe: 130 - 470mm
  • Last Dynamisch: 12kg
  • Last Statisch: 60kg
Specifications
Material Aluminium, Edelstahl
Abmessungen (L x B) 300 x 300 mm
Länge (metrisch) Basis 300 mm
Breite (metrisch) 300 mm
Enthält Ratsche
Produkttyp Laborjacke
Menge Je 1