Learn More
Aluminiumnitrat-Nonahydrat, 98+ %, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11403663 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11403663 250 g 250 Gramm
10704941 500 g 500 Gramm
10111610 1 kg 1 Kilogramm
10578220 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11403663 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/2200/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-27-2
Summenformel AlH18N3O18
Molekulargewicht (g/mol) 375.13
MDL-Nummer 149132
InChI-Schlüssel SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Aluminium(3+)-Nonahydrattrinitrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Schmelzpunkt 73°C
pH 2.5 to 3.5
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Formelmasse 375.13g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Aluminium nitrate nonahydrate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminium nitrate nonahydrate, Aluminumnitrate