Learn More
Aluminiumoxid, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3756601 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10441641
Marke: Thermo Scientific Acros 215702500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Säulenchromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Siedepunkt 2977.0°C
Chemischer Name oder Material Aluminum oxide
Schmelzpunkt 2030.0°C
Namenshinweis Extra Pure
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99.7+%
Strukturformel AI2O3
Fieser 01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9
Merck Index 15, 350
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly sol. in alkaline sol.(forming hydroxides), practically insoluble in non-polar organic, solvents, difficultly soluble in mineral acids
IUPAC-Name Dialuminium;sauerstoff(2-)
Formelmasse 101.96
Reinheit (%) ≥99.7%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 3.97
Dichte 3.9700g/mL