Learn More
Aluminium-Kaliumsulfat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15582353 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15582353 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15572353 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15582353 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 458990025
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10043-67-1 | AlKO8S2 | 258.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-67-1
Summenformel AlKO8S2
Molekulargewicht (g/mol) 258.21
InChI-Schlüssel GRLPQNLYRHEGIJ-UHFFFAOYSA-J
Synonym potassium alum, potash alum, aluminum potassium sulfate, potassium aluminum sulfate, burnt potassium alum, aluminum potassium disulfate, exsiccated alum, alum potassium, burnt alum, aluminum potassium alum
PubChem CID 24856
ChEBI CHEBI:86463
IUPAC-Name Aluminum;kalium;disulfat;dodecahydrat
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Spezifikation
Siedepunkt 200.0°C
Chemischer Name oder Material Aluminum potassium sulfate
Schmelzpunkt 92.0°C
Menge 2.5 kg
Verlust bei Trocknung 1% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50g/L (20°C).
Formelmasse 258.21
Reinheit (%) ≥90% (Complexometry)
Güte Rein