Learn More
Aluminiumlösung für ICP 1 g/L HNO₃ -Matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12926174 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12926174 500 ml 500 Milliliter
12906174 100 ml 100 Milliliter
12916174 250 ml 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12926174 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S 102 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00 €
    125.66 € / 500 Milliliter
    Sparen 12.34 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Verpackung Flasche
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Al
Konzentration 1 ±0,2 g/L
Element Al
Solvent or Matrix Salpetersäure
Menge 500 ml