Learn More
Aluminiumsulfat-Hexadecahydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11453713 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Pulver im Kunststoffgefäß
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11453713 500 g Pulver im Kunststoffgefäß 500 Gramm
10385210 1 kg Pulver im Kunststoffgefäß 1 Kilogramm
10467820 5 kg Kunststoffkeg 5 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 11453713
Marke: Fisher Chemical A/2560/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 16828-11-8
Summenformel Al2H22O20S3
Molekulargewicht (g/mol) 492.30
MDL-Nummer 149137
InChI-Schlüssel JANHUGNIVASISO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Tris(Schwefelsäure)-Dialuminiumoktahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[Al].[Al].OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 86°C
Farbe Weiß
pH 2.5
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 342.1358g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß