Learn More
Aluminiumsulfat-Hexadecahydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7072795 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Pulver im Kunststoffgefäß
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11453713
Marke: Fisher Chemical A/2560/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 16828-11-8
Summenformel Al2H22O20S3
Molekulargewicht (g/mol) 492.30
MDL-Nummer 149137
InChI-Schlüssel JANHUGNIVASISO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Tris(Schwefelsäure)-Dialuminiumoktahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[Al].[Al].OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 86°C
Farbe Weiß
pH 2.5
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 342.1358g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß